Få mere at vide
2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose 3,4,6-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose 3,4,6-Triacetate |
| CAS | 34051-43-9 |
| Molekylær formel | C14H21NO9 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Acetyl-glucosamine 3,4,6-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO9/c1-6(16)15-11-13(23-9(4)19)12(22-8(3)18)10(24-14(11)20)5-21-7(2)17/h10-14,20H,5H2,1-4H3,(H,15,16)/t10-,11-,12-,13-,14?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.32 |
| Formel vægt | 347.1216 |