Få mere at vide
2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-Alpha-D-glucopyranose 1-[Bis(phenylmethyl) Phosphate], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranose 1-[Bis(phenylmethyl) Phosphate] |
| CAS | 109304-69-0 |
| Molekylær formel | C29H32NO9P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin alpha-D-Glucopyranose Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32NO9P/c1-20(31)30-25-26(32)27-24(19-34-28(38-27)23-15-9-4-10-16-23)37-29(25)39-40(33,35-17-21-11-5-2-6-12-21)36-18-22-13-7-3-8-14-22/h2-16,24-29,32H,17-19H2,1H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-,28?,29-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)O[C@@H]4COC(O[C@H]4[C@@H]1O)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(4aR,6R,7R,8R,8aS)-7-acetamido-8-hydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl] dibenzyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 569.54 |
| Formel vægt | 569.1815 |