Få mere at vide
2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-D-galactopyranose Trichloroacetimidate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-benzoyl-4,6-O-benzylidene-D-galactopyranose Trichloroacetimidate |
| CAS | 390400-47-2 |
| Molekylær formel | C24H23Cl3N2O7 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23Cl3N2O7/c1-13(30)29-17-19(34-20(31)14-8-4-2-5-9-14)18-16(33-22(17)36-23(28)24(25,26)27)12-32-21(35-18)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-19,21-22,28H,12H2,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21?,22?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1C(OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)O[C@@H]2COC(O[C@@H]2[C@@H]1OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | [(4aR,7R,8R,8aR)-7-acetamido-2-phenyl-6-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 557.81 |
| Formel vægt | 556.0571 |