missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucitol, TRC

Artikelnummer. 30320795
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320795 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5492605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucitol
CAS 638197-53-2
Molekylær formel C29H35NO6
Mængde 5 mg
Synonym 2-(Acetylamino)-2-deoxy-3,4,6-tris-O-(phenylmethyl)-D-glucitol
InChI formel InChI=1S/C29H35NO6/c1-22(32)30-26(17-31)28(35-19-24-13-7-3-8-14-24)29(36-20-25-15-9-4-10-16-25)27(33)21-34-18-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,26-29,31,33H,17-21H2,1H3,(H,30,32)/t26-,27+,28+,29+/m0/s1
SMIL OC[C@H](NC(C)=O)[C@H]([C@@H]([C@@H](COCC1=CC=CC=C1)O)OCC2=CC=CC=C2)OCC3=CC=CC=C3
IUPAC navn N-((2S,3R,4R,5R)-3,4,6-tris(benzyloxy)-1,5-dihydroxyhexan-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 493.59
Formel vægt 493.25
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.