missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Acetylamino)-2-[[8-(acetyloxy)-3-quinolinyl]methyl]propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30317741
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317741 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA150865250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Acetylamino)-2-((8-(acetyloxy)-3-quinolinyl)methyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
CAS 1123191-91-2
Molekylær formel C16 H24 O9 S
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H24O9S/c1-6-26-16-15(24-11(5)20)14(23-10(4)19)13(22-9(3)18)12(25-16)7-21-8(2)17/h12-16H,6-7H2,1-5H3/t12?,13-,14?,15?,16-/m0/s1
SMIL CCS[C@@H]1OC(COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
IUPAC navn diethyl 2-acetamido-2-[(8-acetyloxyquinolin-3-yl)methyl]propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 392.421
Formel vægt 392.114
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.