missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Acetylamino)-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30313557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313557 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1350101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Acetylamino)-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
CAS 73384-27-7
Molekylær formel C17H22N2O8
Mængde 1 g
Synonym (Acetylamino)[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]-propanedioic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O8/c1-5-26-15(21)17(18-11(3)20,16(22)27-6-2)10-12-7-8-13(19(23)24)14(9-12)25-4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,18,20)
SMIL CCOC(=O)C(Cc1ccc(c(OC)c1)[N+](=O)[O-])(NC(=O)C)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-acetamido-2-[(3-methoxy-4-nitrophenyl)methyl]propanedioate
Molekylvægt (g/mol) 382.37
Formel vægt 382.1376
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.