Få mere at vide
2-Acetyl Phenothiazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl Phenothiazine |
| CAS | 6631-94-3 |
| Molekylær formel | C14H11NOS |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | ML 171, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, Methyl Phenothiazin-2-yl Ketone, 2-Acetyl-10H-phenothiazine, 2-Acetylphenothiazine, NSC 169669, NSC 57951 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.31 |