Få mere at vide
2-Acetyl-octanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-octanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 70203-04-2 |
| Molekylær formel | C11H20O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Methyl 2-Acetyloctanoate, Methyl 2-Hexylacetoacetate, Methyl 2-Hexylacetylacetonate, Methyl alpha-Hexylacetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O3/c1-4-5-6-7-8-10(9(2)12)11(13)14-3/h10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCC(C(=O)C)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-acetyloctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.28 |
| Formel vægt | 200.1412 |