Få mere at vide
2-Acetyl-7-ethylbenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-7-ethylbenzofuran |
| CAS | 59664-03-8 |
| Molekylær formel | C12H12O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(7-Ethyl-2-benzofuranyl)ethanone, 7-Ethyl-2-benzofuranyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O2/c1-3-9-5-4-6-10-7-11(8(2)13)14-12(9)10/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1cccc2cc(oc12)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.0837 |