Få mere at vide
2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Light sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Smeltepunkt | 107°C to 111°C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Formel vægt | 190.24 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |