Få mere at vide
2-Acetyl-6-bromopyridin, TRC
Artikelnummer. 30326264
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30326264 10 g
1 options
Artikelnummer. 30326264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16850510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-6-bromopyridine
CAS 49669-13-8
Molekylær formel C7H6BrNO
Mængde 10 g
Synonym 1-(6-Bromopyridin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromopyridine, 2-Bromo-6-acetylpyridine6-Acetyl-2-bromopyridine, 6-Bromo-2-acetylpyridine, 6-Bromopyridin-2-yl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-3-2-4-7(8)9-6/h2-4H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(Br)n1
IUPAC navn 1-(6-bromopyridin-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 200.03
Formel vægt 198.9633