Få mere at vide
2-Acetyl-5-methylfuran, TRC
Artikelnummer. 30319359
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30319359 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30319359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA189008500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-methylfuran
CAS 1193-79-9
Molekylær formel C7 H8 O2
Mængde 500 mg
Synonym 1-(5-Methyl-2-furanyl)ethanone, 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-5-methylfuran, 2-Methyl-5-acetylfuran, 5-Acetyl-2-methylfuran, 5-Methyl-2-furylethanone, NSC 80404
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
SMIL CC(=O)c1oc(C)cc1
IUPAC navn 1-(5-methyl-2-furyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 124.137
Formel vægt 124.0524