Få mere at vide
2-acetyl-5-iod-2H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10823191
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10823191 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10823191 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00297DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
CAS 1174064-60-8
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C9H7IN2O
MDL nummer MFCD11520128
Mængde 1 g
Synonym 2-acetyl-5-iodo-2h-indazole, 1-5-iodoindazol-2-yl ethanone, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethan-1-one, 1-5-iodo-2h-indazol-2-yl ethanone
InChI nøgle JXZRYFOLDPVLCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)N1C=C2C=C(I)C=CC2=N1
IUPAC navn 1-(5-iodindazol-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 286.07
PubChem CID 45594316
Formel vægt 286.07