Få mere at vide
(2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Acetyl-4-methylpentyl)trimethylammonium Iodide |
| CAS | 1069-62-1 |
| Molekylær formel | C11H24INO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Acetyl-N,N,N,4-tetramethyl-1-pentanaminium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24NO.HI/c1-9(2)7-11(10(3)13)8-12(4,5)6;/h9,11H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | O=C(C(C[N+](C)(C)C)CC(C)C)C.[I-] |
| IUPAC navn | (2-acetyl-4-methylpentyl)-trimethylazanium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.22 |
| Formel vægt | 313.0903 |