missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetyl-4-cyanophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-4-cyanophenol |
| CAS | 35794-84-4 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-6(11)8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,12H,1H3 |
| SMIL | CC(C1=C(O)C=CC(C#N)=C1)=O |
| IUPAC navn | 3-acetyl-4-hydroxybenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?