Få mere at vide
2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine-13C2 Hydrochloride (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine-13C2 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-15-6 |
| Molekylær formel | C513C2H12ClNO |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1-(3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridinyl)ethanone-13C2 Hydrochloride, Methyl 3,4,5,6-Tetrahydro-2-pyridyl Ketone-13C2 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO.ClH/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7;/h2-5H2,1H3;1H/i1+1,6+1; |
| SMIL | [13CH3][13C](C1=NCCCC1)=O.Cl |
| IUPAC navn | 1-(2,3,4,5-tetrahydropyridin-6-yl)(1,2-13C2)ethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.61 |