missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-10-(3-chloropropyl)phenothiazine |
| CAS | 39481-55-5 |
| Molekylær formel | C17H16ClNOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-[10-(3-Chloropropyl)-10H-phenothiazin-2-yl]ethanone, Ketone 10-(3-Chloropropyl)phenothiazin-2-yl Methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClNOS/c1-12(20)13-7-8-17-15(11-13)19(10-4-9-18)14-5-2-3-6-16(14)21-17/h2-3,5-8,11H,4,9-10H2,1H3 |
| SMIL | ClCCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C(C)=O)C=C3 |
| IUPAC navn | 1-(10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazin-2-yl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.83 |
| Formel vægt | 317.06 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?