Få mere at vide
2-Acetyl-1-nafthol, 98+%
Beschreibung
2-acetyl-1-naphthol og 1-acetyl-2-naphthol med triphosgen gav naphtho[1,2-e]-1,3-oxaziner, naphtho[2,1-e]-1,3-oxaziner eller deres spirodimerer afhængigt af det molære forhold mellem triphosgen anvendt til ringslutningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-acetyl-1-naphthol og 1-acetyl-2-naphthol med triphosgen gav naphtho[1,2-e]-1,3-oxaziner, naphtho[2,1-e]-1,3-oxaziner eller deres spiro-dimerer afhængigt af det molære forhold mellem triphosgen anvendt til cykliseringen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-1-naphthol |
| Smeltepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1868084 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 99% |