Få mere at vide
2-Acetyl-1-naphthol, 98+%
Artikelnummer. 11404107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404107 25 g 25g
11414107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19532.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 711-79-5 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2-acetyl-1-naphthol og 1-acetyl-2-naphthol med triphosgen gav naphtho[1,2-e]-1,3-oxaziner, naphtho[2,1-e]-1,3-oxaziner eller deres spirodimerer afhængigt af det molære forhold mellem triphosgen anvendt til ringslutningen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-acetyl-1-naphthol og 1-acetyl-2-naphthol med triphosgen gav naphtho[1,2-e]-1,3-oxaziner, naphtho[2,1-e]-1,3-oxaziner eller deres spiro-dimerer afhængigt af det molære forhold mellem triphosgen anvendt til cykliseringen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 711-79-5
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00003963
InChI nøgle JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone, 2-acetyl-1-naphthol, 1-hydroxy-2-acetylnaphthalene, 2-acetyl-1-hydroxynaphthalene, 1-hydroxy-2-acetonaphthone, ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl, 1-1-hydroxynaphthalen-2-yl ethanone, 1-1-hydroxy-2-naphthalenyl ethanone, 2'-acetonaphthone, 1'-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthyl methyl ketone
PubChem CID 69733
IUPAC navn 1-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetyl-1-naphthol
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 25 g
Beilstein 1868084
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%