Få mere at vide
2-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-isoquinolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-8-isoquinolinol |
| CAS | 140865-97-0 |
| Molekylær formel | C11H13NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-(3,4-Dihydro-8-hydroxy-2(1H)-isoquinolinyl)-ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO2/c1-8(13)12-6-5-9-3-2-4-11(14)10(9)7-12/h2-4,14H,5-7H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1CCc2cccc(O)c2C1 |
| IUPAC navn | 1-(8-hydroxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.0946 |