Få mere at vide
2-(Acetoxymethoxy)-1,3-propanediyl Dibenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Acetoxymethoxy)-1,3-propanediyl Dibenzoate |
| CAS | 110874-22-1 |
| Molekylær formel | C20 H20 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O7/c1-15(21)26-14-27-18(12-24-19(22)16-8-4-2-5-9-16)13-25-20(23)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18H,12-14H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCOC(COC(=O)c1ccccc1)COC(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [2-(acetyloxymethoxy)-3-benzoyloxypropyl] benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.37 |
| Formel vægt | 372.1209 |