Få mere at vide
2-Acetoxyisobutyryl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384384
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11384384
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00957.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40635-66-3
Molekylær formel C6H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 164.585
MDL nummer MFCD00000708
InChI nøgle RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
PubChem CID 123496
IUPAC navn (1-chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetate
SMIL CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Tæthed 1.15
Kogepunkt 55°C to 56°C (6 mmHg)
Flammepunkt 68°C (154°F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 507772
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 164.59
Procent renhed 98%