Få mere at vide
2-Acetoxyisobutyrylbromid, TRC
Artikelnummer. 30319125
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30319125 25 g
1 options
Artikelnummer. 30319125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16451025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetoxyisobutyryl Bromide
CAS 40635-67-4
Molekylær formel C6H9BrO3
Mængde 25 g
Synonym 2-(Acetyloxy)-2-methyl-propanoyl Bromide, Mattock's Bromide, alpha-Acetoxyisobutyryl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H9BrO3/c1-4(8)10-6(2,3)5(7)9/h1-3H3
SMIL CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
IUPAC navn (1-bromo-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 209.04
Formel vægt 207.9735