Få mere at vide
2-Acetoxyisobutyrylbromid, 96%
Artikelnummer. 11446780
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446780 100 g 100g
11426780 5 g 5g
11436780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446780 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11592.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 40635-67-4 | C6H9BrO3 | 209,039 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40635-67-4
Molekylær formel C6H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 209.039
MDL nummer MFCD00040923
InChI nøgle OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437
PubChem CID 2724715
IUPAC navn (1-brom-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)acetat
SMIL CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Tæthed 1.42
Kogepunkt 100 °C til 110 °C (25 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.457
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2432585
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 209.05
Procent renhed 96%