missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(±)-2-Acetoxybutyric Acid, TRC

Artikelnummer. 30319778
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16266510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-2-Acetoxybutyric Acid
CAS 19947-43-4
Molekylær formel C6H10O4
Mængde 10 mg
Synonym 2-(Acetyloxy)butanoic Acid, (±)-2-(Acetyloxy)butanoic Acid, (±)-2-Acetoxybutanoic Acid, 2-Acetoxybutyric Acid, 2-Hydroxy-butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-3-5(6(8)9)10-4(2)7/h5H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
SMIL CCC(OC(=O)C)C(=O)O
IUPAC navn 2-acetyloxybutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.