Få mere at vide
2-Acetoxybenzoic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetylsalicylic Acid-d4 |
| CAS | 97781-16-3 |
| Molekylær formel | C9 2H4 H4 O4 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5 H,1H3,(H,11,12)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(OC(=O)C)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-acetyloxy-3,4,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.18 |
| Formel vægt | 184.0674 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |