Få mere at vide
2-Acetoxy-N-(2-thiazolyl)benzamide, TRC
Artikelnummer. 30317478
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30317478 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30317478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16778525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetoxy-N-(2-thiazolyl)benzamide
CAS 402848-76-4
Molekylær formel C12H10N2O3S
Mængde 25 mg
Synonym Denitronitazoxanide, Nitazoxanide Impurity
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O3S/c1-8(15)17-10-5-3-2-4-9(10)11(16)14-12-13-6-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,13,14,16)
SMIL O=C(C1=C(OC(C)=O)C=CC=C1)NC2=NC=CS2
IUPAC navn [2-(1,3-thiazol-2-ylcarbamoyl)phenyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 262.28