Få mere at vide
2-Acetoxy-2’,4’-difluoroacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetoxy-2',4'-difluoroacetophenone |
| CAS | 122263-03-0 |
| Molekylær formel | C10H8F2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2-Acetoxy-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2-Acetyloxy-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8F2O3/c1-6(13)15-5-10(14)8-3-2-7(11)4-9(8)12/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)c1ccc(F)cc1F |
| IUPAC navn | [2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.17 |
| Formel vægt | 214.0442 |