missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetoxy-1-ethoxypropane, TRC

Artikelnummer. 30011857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011857 5 g
30004769 1 g
30003625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1656585G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54839-24-6
Molekylær formel C7 H14 O3
Molekylvægt (g/mol) 146.18
Synonym 1-Ethoxy-2-propyl Acetate
IUPAC navn (2-ethoxy-1-methyl-ethyl) acetate
SMIL CCOCC(C)OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetoxy-1-ethoxypropane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O3/c1-4-9-5-6(2)10-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Formel vægt 146.0943
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.