missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone, TRC

Artikelnummer. 30325892
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325892 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA167658100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone
CAS 1785-65-5
Molekylær formel C12H8O4
Mængde 100 mg
Synonym 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone Acetate, 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxynaphthoquinone Acetate, Lawsone Acetate, NSC 100542
InChI formel InChI=1S/C12H8O4/c1-7(13)16-11-6-10(14)8-4-2-3-5-9(8)12(11)15/h2-6H,1H3
SMIL CC(=O)OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn (1,4-dioxonaphthalen-2-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 216.19
Formel vægt 216.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.