Få mere at vide
2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetoxy-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1785-65-5 |
| Molekylær formel | C12H8O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone Acetate, 2-(Acetyloxy)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxynaphthoquinone Acetate, Lawsone Acetate, NSC 100542 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8O4/c1-7(13)16-11-6-10(14)8-4-2-3-5-9(8)12(11)15/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | (1,4-dioxonaphthalen-2-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.19 |
| Formel vægt | 216.0423 |