Få mere at vide
2-acetamidophenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318170
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30318170 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30318170 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10011860
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
CAS 614-80-2
Analyt- eller komponentnavne N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide (2-Acetamidophenol)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Paracetamol Imp. A (EP), Acetaminophen USP Related Compound C, Acetaminophen USP RC C, N-(2-Hydroxyphenyl)-acetamide, 2-Acetamidophenol, Acetaminophen Related Compound C, Paracetamol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1O
IUPAC navn N-(2-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 151,0633 g/mol