Få mere at vide
2-Acetamidoacrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamidoacrylic Acid |
| CAS | 5429-56-1 |
| Molekylær formel | C5H7NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Acetylamino)-2-propenoic Acid, 2-(Acetylamino)acrylic Acid, Acetyldehydroalanine, N-Acetyl-alpha-aminoacrylic Acid, NSC 14171 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h1H2,2H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMIL | CC(=O)NC(=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-acetamidoprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vægt | 129.0426 |