Få mere at vide
2-Acetamidoacrylsyre, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361367
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361367 25 g 25g
11341367 1 g 1g
11351367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01649.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5429-56-1 | C5H7NO3 | 129.115 g/mol
2-Acetamidoacrylsyre bruges som en antioxidant såvel som en monomer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Acetamidoacrylsyre anvendes som
en antioxidant såvel som en monomer.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i vand og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5429-56-1
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.115
MDL nummer MFCD00004257
InChI nøgle UFDFFEMHDKXMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamidoacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-acetylamino, acrylic acid, 2-acetamido, 2-acetamidoacrylicacid, acetyldehydroalanine, n-acetyldehydroalanine, 2-acetylamino acrylic acid, .alpha.-acetamidoacrylic acid, 2-acetylamino-2-propenoic acid, 2-acetylamino prop-2-enoic acid
PubChem CID 79482
IUPAC navn 2-acetamidoprop-2-ensyre
SMIL CC(=O)NC(=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamidoacrylic acid
Smeltepunkt ∽190°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1812032
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water and methanol.
Formel vægt 129.12
Procent renhed 99%