Få mere at vide
2-acetamido-N-(2-chlor-6-methylphenyl)thiazol-5-carboxamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| CAS | 2518438-16-7 |
| Molekylær formel | C13 H12 Cl N3 O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acetyl Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClN3O2S/c1-7-4-3-5-9(14)11(7)17-12(19)10-6-15-13(20-10)16-8(2)18/h3-6H,1-2H3,(H,17,19)(H,15,16,18) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ncc(s1)C(=O)Nc2c(C)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-acetamido-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.771 |
| Formel vægt | 309.034 |