missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-6-chloro-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)purine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-6-chloro-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 137896-02-7 |
| Molekylær formel | C18H20ClN5O8 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-[6-Chloro-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-yl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClN5O8/c1-7(25)21-18-22-15(19)12-16(23-18)24(6-20-12)17-14(31-10(4)28)13(30-9(3)27)11(32-17)5-29-8(2)26/h6,11,13-14,17H,5H2,1-4H3,(H,21,22,23,25)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)c2n1 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-5-(2-acetamido-6-chloropurin-9-yl)-3,4-diacetyloxyoxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.83 |
| Formel vægt | 469.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?