Få mere at vide
2-Acetamido-5-nitrothiazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384574
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384574 5 g 5g
11374574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01356.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-40-9
Molekylær formel C5H5N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 187.17
MDL nummer MFCD00022438
InChI nøgle UJRRDDHEMZLWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym nithiamide, 2-acetamido-5-nitrothiazole, aminitrozole, acinitrazole, nitazole, tritheon, gynofon, ametoterina, aminitrozol, lavoflagin
PubChem CID 8798
IUPAC navn N-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=NC=C(S1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-5-nitrothiazole
Smeltepunkt ∽263°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 167361
Merck Index 14,410
Formel vægt 187.18
Procent renhed 98%