missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-5-nitrophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-73-0 |
| Molekylær formel | C14H19BN2O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-[4-Nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BN2O5/c1-9(18)16-12-7-6-10(17(19)20)8-11(12)15-21-13(2,3)14(4,5)22-15/h6-8H,1-5H3,(H,16,18) |
| SMIL | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=C(NC(C)=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C2)O1 |
| IUPAC navn | N-[4-nitro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.12 |
| Formel vægt | 306.1387 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?