missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-5-methylthiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-5-methylthiazole |
| CAS | 61996-32-5 |
| Molekylær formel | C6H8N2OS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-4-3-7-6(10-4)8-5(2)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9) |
| SMIL | CC1=CN=C(S1)NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.21 |
| Formel vægt | 156.0357 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?