missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, TRC

Artikelnummer. 30317095
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317095 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1681055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
CAS 32873-56-6
Molekylær formel C4 H5 N3 O S2
Mængde 5 g
Synonym N-(5-Sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(4,5-Dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, N-(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 2-(Acetylamino)-1,3,4-thiadiazol-5-mercaptan, 2-Acetamido-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 2-Acetylamino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole, 5-Acetylamino-1,3,4-thiadiazoline-2-thione, NSC 97893
InChI formel InChI=1S/C4H5N3OS2/c1-2(8)5-3-6-7-4(9)10-3/h1H3,(H,7,9)(H,5,6,8)
SMIL CC(=O)Nc1nnc(S)s1
IUPAC navn N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 175.23
Formel vægt 174.9874
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.