missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-5-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-5-fluorophenylboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1150271-55-8 |
| Molekylær formel | C14H19BFNO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-[4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19BFNO3/c1-9(18)17-12-7-6-10(16)8-11(12)15-19-13(2,3)14(4,5)20-15/h6-8H,1-5H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(F)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | N-[4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.12 |
| Formel vægt | 279.1442 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?