Få mere at vide
2-Acetamido-5-aminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354386
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354386 1 g 1g
11364386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20004.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29958-14-3 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29958-14-3
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00160311
InChI nøgle SXGURHSLXPDJBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetamido-5-aminopyridine, n-5-aminopyridin-2-yl acetamide, n-5-amino-2-pyridyl acetamide, acetamide, n-5-amino-2-pyridinyl, n-5-amino-pyridin-2-yl-acetamide, pubchem1297, acmc-1cd4y, 2-acetamino-5-aminopyridine, 2-acetylamino-5-aminopyridine, 6-acetylamino-3-aminopyridine
PubChem CID 2735219
IUPAC navn N-(5-aminopyridin-2-yl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=NC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-5-aminopyridine
Smeltepunkt 144°C to 154°C
Mængde 1 g
Beilstein 128346
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%