Få mere at vide
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10132324
Brand: Thermo Scientific Acros 148360010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 69812-29-9 | C6H7ClN2O3S2 | 254.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
CAS 69812-29-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161°C to 164°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7ClN2O3S2
MDL nummer MFCD00005320
Mængde 1 g
Synonym 2-acetamido-4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl, 2-acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methylthiazole-5-sulfonyl chloride, 2-acetylamino-4-methyl-1,3-thiazol-5-ylsulphonyl chloride, n-5-chlorosulfonyl-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl acetamide, ksc355a5n
InChI nøgle NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(SC(=N1)NC(=O)C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 2-acetamido-4-methyl-1,3-thiazol-5-sulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 254.71
PubChem CID 96951
Formel vægt 254.71
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.