Få mere at vide
2-acetamido-4,6-O-benzyliden-2-deoxy-b-D-glucopyranosylazid, TRC
Artikelnummer. 30322957
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30322957 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30322957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA168103100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Azide
CAS 168397-51-1
Molekylær formel C15H18N4O5
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-8(20)17-11-12(21)13-10(23-14(11)18-19-16)7-22-15(24-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-15,21H,7H2,1H3,(H,17,20)
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H]1N=[N+]=[N-])c3ccccc3
IUPAC navn N-(6-azido-8-hydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 334.33
Formel vægt 334.1277