Få mere at vide
2-acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glukose, TRC
Artikelnummer. 30179069
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179069 10 mg
30178957 25 mg
30179192 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA14826510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10597-89-4
Molekylær formel C11H19NO8
Molekylvægt (g/mol) 293.27
Synonym N-Acetylmuramic Acid;
IUPAC navn (2R)-2-[(2R,3R,4R,5R)-2-acetamido-4,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-3-yl]oxypropansyre
SMIL C[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](NC(=O)C)C=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-3-O-(D-1-carboxyethyl)-2-deoxy-2-D-glucose
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Formel vægt 293.1111