Få mere at vide
2-acetamido-3-acetoxybenzoesyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30309246
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30309246 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30309246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA168095100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-3-acetoxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 100193-10-0
Molekylær formel C12H13NO5
Mængde 100 mg
Synonym N-Acetyl-3-hydroxyanthranilic Acid Methyl Ester Acetate, 2-(Acetylamino)-3-(acetyloxy)benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H13NO5/c1-7(14)13-11-9(12(16)17-3)5-4-6-10(11)18-8(2)15/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
SMIL COC(=O)c1cccc(OC(=O)C)c1NC(=O)C
IUPAC navn Methyl 2-acetamido-3-acetyloxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Formel vægt 251.0794