missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetamido-2-deoxy-D-glucuronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30179395
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179395 25 mg
30179184 50 mg
30178967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15827025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34047-66-0
Molekylær formel C8 H13 N O7
Molekylvægt (g/mol) 235.191
Synonym 2-(Acetylamino)-2-deoxy-D-glucuronic Acid, 2-Acetamido-2-deoxy-glucuronic Acid, D-2-Acetamido-2-deoxy-glucuronic Acid, N-Acetyl-D-glucosaminuronic Acid, NSC 256961
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R)-5-acetamido-3,4,6-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucuronic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H13NO7/c1-2(10)9-3-4(11)5(12)6(7(13)14)16-8(3)15/h3-6,8,11-12,15H,1H3,(H,9,10)(H,13,14)/t3-,4-,5+,6+,8?/m1/s1
Formel vægt 235.069
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.