Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. 10696784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696784 100 g Glasflaske 100g
10460521 10 g Glasflaske 10g
10063863 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696784 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 270941000
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7512-17-6
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00061615
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonym N-Acetyl-D-glucosamine
IUPAC navn N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 4494
Specifik rotationstilstand +42,00 (20,00 °C c=2, vand, 2 timer)
Specifik rotation +39° til +45° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O, efter 2 timer)
Formel vægt 221.21
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
Fysisk form Krystallinsk pulver