Få mere at vide
2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucono-1,5-lactone |
| CAS | 19026-22-3 |
| Molekylær formel | C8 H13 N O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-7,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)OC1=O |
| IUPAC navn | N-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-oxooxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.19 |
| Formel vægt | 219.0743 |