missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-2-deoxy-D-gluconhydroximo-1,5-lactone 1,3,4,6-tetraacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-2-deoxy-D-gluconhydroximo-1,5-lactone 1,3,4,6-te |
| CAS | 132152-77-3 |
| Molekylær formel | C16 H22 N2 O10 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-gluconhydroximo-1,5-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2O10/c1-7(19)17-13-15(26-10(4)22)14(25-9(3)21)12(6-24-8(2)20)27-16(13)18-28-11(5)23/h12-15H,6H2,1-5H3,(H,17,19)/b18-16+/t12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O/C/1=N/OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6E)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-acetyloxyiminooxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.35 |
| Formel vægt | 402.1274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?